3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,5-Tribromopyrazole
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 115 EUR
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formula: C₃HBr₃N₂
MW: 304,78 g/mol
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040248
Núm. CAS: 17635-44-8