2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Phenylthio)nicotinonitrile
OR21429-10G OR21429-1G OR21429-5G
APOSOR21429-10GEA 433 EUR
APOSOR21429-10G APOSOR21429-1G APOSOR21429-5G
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂S
MW: 212,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052659
Núm. CAS: 35620-68-9