4'-Amino-2'-methylacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 49.3 EUR
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276633
Núm. CAS: 56891-59-9