Ácido 5-metilantranilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 50.9 EUR
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
Ácido 5-metilantranilico
Ácido 5-metilantranilico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007909
Núm. CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3