2-Cyano-N-methyl-acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 39.3 EUR
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Formula: C₄H₆N₂O
MW: 98,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090119
Núm. CAS: 6330-25-2