3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(3-Indolyl)piperidine, 3-(4-Piperidyl)indole
OR2147-1G OR2147-5G OR2147-25G
APOSOR2147-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2147-1G APOSOR2147-5G APOSOR2147-25G
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₆N₂
MW: 200.29 g/mol
Pto. de fusión: 223…229 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01764670
Núm. CAS: 17403-09-7