3,4-Dimetil-o-fenilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 101 EUR
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Dimetil-o-fenilendiamina
3,4-Dimetil-o-fenilendiamina
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051709
Núm. CAS: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III