4-Bromo-2,3-dimetil-6-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 163 EUR
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Bromo-2,3-dimetil-6-nitroanilina
4-Bromo-2,3-dimetil-6-nitroanilina
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245.08 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051710
Núm. CAS: 108485-13-8