3-Cloro-6-metoxipiridazina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21479-100G
APOSOR21479-100GEA 78.3 EUR
APOSOR21479-100G
3-Cloro-6-metoxipiridazina 97+%
3-Cloro-6-metoxipiridazina
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Pto. de fusión: 84…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006467
Núm. CAS: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7