3-Cloro-6-metilpiridazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR21484-100G OR21484-25G OR21484-5G
APOSOR21484-100GEA 241 EUR
APOSOR21484-100G APOSOR21484-25G APOSOR21484-5G
3-Cloro-6-metilpiridazina 98%
3-Cloro-6-metilpiridazina
Formula: C₅H₅ClN₂
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052905
Núm. CAS: 1121-79-5