(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21487-1G OR21487-50MG OR21487-250MG OR21487-500MG
APOSOR21487-1GEA 314 EUR
APOSOR21487-1G APOSOR21487-50MG APOSOR21487-250MG APOSOR21487-500MG
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
(6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)(phenyl)methanone
Formula: C₁₃H₈ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00108116
Núm. CAS: 90734-72-8