6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21501-25G OR21501-5G
APOSOR21501-25GEA 348 EUR
APOSOR21501-25G APOSOR21501-5G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 199…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052030
Núm. CAS: 27372-38-9