1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR2151-1G OR2151-250MG
APOSOR2151-1GEA 105 EUR
APOSOR2151-1G APOSOR2151-250MG
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09870041
Núm. CAS: 77894-69-0