2-Acetilpirrol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
OR21519-5G
OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA
17.6
EUR
APOSOR21519-5G
APOSOR21519-100G
2-Acetilpirrol 98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: 88…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005220 Núm. CAS: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |