2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2152-1G OR2152-250MG
APOSOR2152-1GEA 126 EUR
APOSOR2152-1G APOSOR2152-250MG
2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
2-Methyl-2H-indazol-4-amine
Formula: C₈H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870044
Núm. CAS: 82013-51-2