(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
OR2153-100G OR2153-10G OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA 545 EUR
APOSOR2153-100G APOSOR2153-10G APOSOR2153-25G
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153890
Núm. CAS: 81682-38-4