4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21533-250MG OR21533-1G
APOSOR21533-250MGEA 102 EUR
APOSOR21533-250MG APOSOR21533-1G
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula: C₆H₉ClN₄O
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052906
Núm. CAS: 96017-23-1