4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
OR21541-25G OR21541-100G
APOSOR21541-25GEA 77 EUR
APOSOR21541-25G APOSOR21541-100G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051686
Núm. CAS: 933-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III