4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21545-1G OR21545-250MG
APOSOR21545-1GEA 36.4 EUR
APOSOR21545-1G APOSOR21545-250MG
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052907
Núm. CAS: 14305-08-9