2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2159-100G
OR2159-25G
OR2159-5G
APOSOR2159-100GEA
0
EUR
APOSOR2159-100G
APOSOR2159-25G
APOSOR2159-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₉BrClN MW: 222.52 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012853 Núm. CAS: 5465-63-4 |