3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21594-1G OR21594-5G
APOSOR21594-1GEA 42.2 EUR
APOSOR21594-1G APOSOR21594-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₉H₈ClNO₆
Pto. de fusión: 129…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052955
Núm. CAS: 175135-56-5