Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR21608-25G
OR21608-100G
APOSOR21608-25GEA
21.9
EUR
APOSOR21608-25G
APOSOR21608-100G
Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico 99%
Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Pto. de fusión: 188 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006131 Núm. CAS: 89-01-0 EINECS: 201-875-3 |