3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 30.6 EUR
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
MW: 207,4500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070740
Núm. CAS: 13659-24-0