Ácido 3-cloro-5-iodobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
Ácido 3-cloro-5-iodobenzoico 98%
Ácido 3-cloro-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Pto. de fusión: 190…191 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672966
Núm. CAS: 289039-25-4