4-Bromofenilhidracinio cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromofenilhidrazina clorhidrato
OR21686-100G OR21686-25G OR21686-5G
APOSOR21686-100GEA 82.8 EUR
APOSOR21686-100G APOSOR21686-25G APOSOR21686-5G
4-Bromofenilhidracinio cloruro
4-Bromofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.50 g/mol
Pto. de fusión: 220…230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012941
Núm. CAS: 622-88-8
UN: 3261
ADR: 8 II