Ácido 2-(feniltio)nicotínico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21698-1G OR21698-25G OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA 87 EUR
APOSOR21698-1G APOSOR21698-25G APOSOR21698-5G
Ácido 2-(feniltio)nicotínico
Ácido 2-(feniltio)nicotínico
Formula: C₁₂H₉NO₂S
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052110
Núm. CAS: 35620-72-5