Ácido 2,4-dibromobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2171-1G
APOSOR2171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2171-1G
Ácido 2,4-dibromobenzoico 97%
Ácido 2,4-dibromobenzoico
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234253
Núm. CAS: 611-00-7