2,4-Dibromotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
OR2172-25G OR2172-5G
APOSOR2172-25GEA 39.3 EUR
APOSOR2172-25G APOSOR2172-5G
2,4-Dibromotolueno 98%
2,4-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 243 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052985
Núm. CAS: 31543-75-6