2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
OR21720-10G OR21720-1G OR21720-5G
APOSOR21720-10GEA 426 EUR
APOSOR21720-10G APOSOR21720-1G APOSOR21720-5G
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester
Formula: C₇H₉NO₂S₂
MW: 203,28 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067841
Núm. CAS: 3490-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III