2,4-Dibromobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,4-Dibromophenyl)methanol
OR2174-10G OR2174-1G OR2174-5G
APOSOR2174-10GEA 88.6 EUR
APOSOR2174-10G APOSOR2174-1G APOSOR2174-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Br₂O
MW: 265,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09996906
Núm. CAS: 666747-06-4