4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21746-1G OR21746-250MG OR21746-500MG
APOSOR21746-1GEA 380 EUR
APOSOR21746-1G APOSOR21746-250MG APOSOR21746-500MG
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067854
Núm. CAS: 14628-57-0