1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2176-100G OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-100GEA 933 EUR
APOSOR2176-100G APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₃N₅
Pto. de fusión: 222…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173791
Núm. CAS: 21703-08-2