5-Cloro-o-anísidina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 5-Cloro-2-metoxianilina, 5-Cloro-2-anísidina

OR21760-100G OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA 111 EUR
APOSOR21760-100G APOSOR21760-500G
5-Cloro-o-anísidina 98%
5-Cloro-o-anísidina
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 79…84 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007777
Núm. CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR