Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 56.7 EUR
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formula: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270.28 g/mol
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017201
Núm. CAS: 792-74-5
EINECS: 212-341-4