(3-Metoxifenil)acetato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
OR21783-25G OR21783-100G
APOSOR21783-25GEA 74.1 EUR
APOSOR21783-25G APOSOR21783-100G
(3-Metoxifenil)acetato de etilo
(3-Metoxifenil)acetato de etilo
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026897
Núm. CAS: 35553-92-5