3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoyl chloride
OR21791-1G
OR21791-250MG
OR21791-500MG
OR21791-5G
APOSOR21791-1GEA
261
EUR
APOSOR21791-1G
APOSOR21791-250MG
APOSOR21791-500MG
APOSOR21791-5G
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Formula:
C₁₁H₁₀Cl₂O₃ MW: 261,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084949 Núm. CAS: 175136-00-2 |