(3-Metoxifenil)acetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
OR21798-25G OR21798-5G
APOSOR21798-25GEA 29 EUR
APOSOR21798-25G APOSOR21798-5G
(3-Metoxifenil)acetonitrilo
(3-Metoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 278…282 °C
Densidad: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001910
Núm. CAS: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III