Clorodifenilfosfina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR2181-100G
OR2181-25G
APOSOR2181-100GEA
72.5
EUR
APOSOR2181-100G
APOSOR2181-25G
Clorodifenilfosfina
Clorodifenilfosfina
Formula:
C₁₂H₁₀ClP Pto. Ebullición: 320 °C Densidad: 1,229 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000529 Núm. CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |