Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR21830-1G
OR21830-5G
APOSOR21830-1GEA
0
EUR
APOSOR21830-1G
APOSOR21830-5G
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075138 Núm. CAS: 27104-73-0 |