2-Cloro-3-metil-5-nitropiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Cloro-3-metil-5-nitropiridina 95%
2-Cloro-3-metil-5-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173686
Núm. CAS: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III