4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 55.1 EUR
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo 98%
4-Amino-2-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 155…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017202
Núm. CAS: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9