3-Nitropiridin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
OR21872-100G OR21872-25G OR21872-1KG OR21872-5KG
APOSOR21872-100GEA 74.1 EUR
APOSOR21872-100G APOSOR21872-25G APOSOR21872-1KG APOSOR21872-5KG
3-Nitropiridin-4-ol
3-Nitropiridin-4-ol
Formula: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,10 g/mol
Pto. de fusión: 280…285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128874
Núm. CAS: 5435-54-1