Ácido 3,5-diclorosalicilico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2188-100G OR2188-25G
APOSOR2188-100GEA 59.6 EUR
APOSOR2188-100G APOSOR2188-25G
Ácido 3,5-diclorosalicilico 99%
Ácido 3,5-diclorosalicilico
Formula: C₇H₄Cl₂O₃
Pto. de fusión: 220…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002442
Núm. CAS: 320-72-9
EINECS: 206-281-8