4'-Decilacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Decylphenyl)ethanone, p-Decylacetophenone
OR21901-1G OR21901-5G
APOSOR21901-1GEA 65.4 EUR
APOSOR21901-1G APOSOR21901-5G
4'-Decilacetofenona
4'-Decilacetofenona
Formula: C₁₈H₂₈O
MW: 260,42 g/mol
Pto. de fusión: 33…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173754
Núm. CAS: 37593-06-9