4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21902-25G OR21902-5G
APOSOR21902-25GEA 0 EUR
APOSOR21902-25G APOSOR21902-5G
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Pto. de fusión: 193…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017248
Núm. CAS: 787-69-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III