4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR21909-10G OR21909-1G OR21909-5G
APOSOR21909-10GEA 864 EUR
APOSOR21909-10G APOSOR21909-1G APOSOR21909-5G
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₈H₂₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173760
Núm. CAS: 64779-10-8