4'-terc-Butilacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-tert-Butylacetophenone
OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA 79.9 EUR
APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-terc-Butilacetofenona 95%
4'-terc-Butilacetofenona
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017256
Núm. CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
ADR: 3,III