N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 21.9 EUR
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina 98%
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina
Formula: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214,31 g/mol
Pto. Ebullición: 144…145 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 49…51 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003920
Núm. CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6