2,6-Di-terc-butilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21937-25G OR21937-100G
APOSOR21937-25GEA 116 EUR
APOSOR21937-25G APOSOR21937-100G
2,6-Di-terc-butilpiridina
2,6-Di-terc-butilpiridina
Formula: C₁₃H₂₁N
Pto. Ebullición: 100…101 °C/23mmHg
Pto. de fusión: 44288 °C
Densidad: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006306
Núm. CAS: 585-48-8
EINECS: 209-557-6