3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR21938-10G OR21938-5G OR21938-25G
APOSOR21938-10GEA 140 EUR
APOSOR21938-10G APOSOR21938-5G APOSOR21938-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Formula: C₁₆H₂₄O₃
MW: 264,37 g/mol
Pto. de fusión: 157…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156138
Núm. CAS: 1611-03-6